Anti-RRM2B Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue USBI145137
Fournisseur: US Biological
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Ribonucleoside-diphosphate reductase subunit M2 B
- Symbole de l'antigène:RRM2B
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Formulaire:lyophilized powder
- Storage buffer:5mgBSA, 0,9mg NaCl, 0,2mg Na2HPO4, 0,05mgthimerosal, 0,05mg NaN3.
- Température de stockage:Cool
- Concentration:~1 mg/ml
- Température de transport:Ice
- Purification:purified by immunoaffinity chromatography
- Taille:100 µg
- Cdt:100 µG
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: RRM2B (ribonucleotide reductase M2 B (TP53 inducible))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat