Anti-VEGFA Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue USBI142771-100
Fournisseur: US Biological
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Vascular endothelial growth factor A
- Symbole de l'antigène:VEGFA
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Formulaire:liquid
- Nombre d'acides aminés:28 to 191
- Storage buffer:PBS, pH 7,2, 0,05% sodium azide, 50% glycerol.
- Sequence:MGHHHHHHSGSEFPMAEGGGQNHHEVVKFMDVYQRSYCHPIETLVDIFQEYPDEIEYIFKPSCVPLMRCGGCCNDEGLECVPTEESNITMQIMRIKPHQGQHIGEMSFLQHNKCECRPKKDRARQENPCGPCSRKHLFVQDPQTCKCSCKNTDSRCKARQLELNERTCRSLTRKD
- Température de stockage:Cool
- Concentration:200 ug/ml
- Température de transport:Ice
- Purification:purified by immunoaffinity chromatography
- Taille:100 µg
- Cdt:100 µG
Spécifications
À propos de cet article
Recommended dilution: ELISA: 1:100-200; Western Blot: 1:100-400; Immunochemistry: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: VEGFA (vascular endothelial growth factor A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human