Anti-PLAT Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # USBI134629
Supplier: US Biological
Specifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Plasminogen Activator, Tissue
- Symbole de l'antigène:PLAT
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Formulaire:liquid
- Nombre d'acides aminés:1 to 562
- Storage buffer:PBS, pH 7,2.
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Purification:purified by Protein A chromatography
- Taille:100 µg
- Cdt:100 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: PLAT (plasminogen activator, tissue)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human