Anti-TLE4 Mouse Polyclonal Antibody
N° de catalogue USBI134479
Fournisseur: US Biological
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:transducin-like enhancer of split 4
- Symbole de l'antigène:TLE4
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Mouse
- ImmunoFluorescence:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Formulaire:liquid
- Nombre d'acides aminés:1 to 773
- Storage buffer:PBS, pH 7,2.
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Purification:purified by Protein A chromatography
- Taille:50 µg
- Cdt:50 µG
Spécifications
À propos de cet article
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: TLE4 (transducin-like enhancer of split 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human