Anti-T-cell leukemia virus type I) binding Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C3]
USBI134230
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:T-cell leukemia virus type I binding
- Symbole de l'antigène:HTLV1
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:2C3
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Mouse
- Isotype:IgG2a kappa
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Formulaire:liquid
- Nombre d'acides aminés:690 to 790
- Storage buffer:PBS, pH 7,2.
- Sequence:DSEDSKEDENVPTAPDPPSQHLRGHGTGFCFDSSFDVHKKCPLCELMFPPNYDQSKFEEHVESHWKVCPMCSEQFPPDYDQQVFERHVQTHFDQNVLNFD
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Purification:purified by Protein A chromatography
- Taille:100 µg
- Cdt:100 µG
Type: Primary
Antigen: T-cell leukemia virus type I) binding
Clonality: Monoclonal
Clone: 2C3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human