Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-SFTPC Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-SFTPC Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue USBI133240
Fournisseur:  US Biological
Anti-SFTPC Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue USBI133240
Fournisseur:  US Biological

Spécifications

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    Surfactant Protein C
  • Symbole de l'antigène:
    SFTPC
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Rabbit
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Formulaire:
    liquid
  • Nombre d'acides aminés:
    1 to 197
  • Storage buffer:
    PBS, pH 7,2.
  • Sequence:
    MDVGSKEVLMESPPDYSAAPRGRFGIPCCPVHLKRLLIVVVVVVLIVVVIVGALLMGLHMSQKHTEMVLEMSIGAPEAQQRLALSEHLVTTATFSIGSTGLVVYDYQQLLIAYKPAPGTCCYIMKIAPESIPSLEALNRKVHNFQMECSLQAKPAVPTSKLGQAEGRDAGSAPSGGDPAFLGMAVNTLCGEVPLYYI
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Purification:
    purified by Protein A chromatography
  • Taille:
    100 µg
  • Cdt:
    100 µG

Spécifications

À propos de cet article

Type: Primary
Antigen: SFTPC (surfactant protein C)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human