Anti-NARS Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue USBI130151
Fournisseur: US Biological
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:asparaginyl-tRNA synthetase
- Symbole de l'antigène:NARS
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human,Mouse
- Western blot:Yes
- Formulaire:liquid
- Nombre d'acides aminés:1 to 548
- Storage buffer:PBS, pH 7,2.
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Purification:purified by Protein A chromatography
- Taille:100 µg
- Cdt:100 µG
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: NARS (asparaginyl-tRNA synthetase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse