Anti-CORIN Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5B6]
USBI125235
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Corin, serine peptidase
- Symbole de l'antigène:CORIN
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:5B6
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Mouse
- Isotype:IgG1 kappa
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Formulaire:liquid
- Nombre d'acides aminés:616 to 716
- Storage buffer:PBS, pH 7,2.
- Sequence:CKERDLWECPSNKQCLKHTVICDGFPDCPDYMDEKNCSFCQDDELECANHACVSRDLWCDGEADCSDSSDEWDCVTLSINVNSSSFLMVHRAATEHHVCA
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Purification:purified by Protein A chromatography
- Taille:100 µg
- Cdt:100 µG
Type: Primary
Antigen: CORIN (corin, serine peptidase)
Clonality: monoclonal
Clone: 5B6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human