Anti-CASP3 Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue USBI124360
Fournisseur: US Biological
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:caspase 3, apoptosis-related cysteine peptidase
- Symbole de l'antigène:CASP3
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- Précipitation immunologique:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human,Mouse
- Western blot:Yes
- Format:Serum
- Formulaire:liquid
- Sequence:MENTENSVDSKSIKNLEPKIIHGSESMDSGISLDNSYKMDYPEMGLCIIINNKNFHKSTGMTSRSGTDVDAANLRETFRNLKYEVRNKNDLTREEIVELMRDVSKEDHSKRSSFVCVLLSHGEEGIIFGTNGPVDLKKITNFFRGDRCRSLTGKPKLFIIQACRGTELDCGIETDSGVDDDMACHKIPVEADFLYAYSTAPGYYSWRNSKDGSWFIQSLCAMLKQYADKLEFMHILTRVNRKVATEFESFSFDATFHAKKQIPCIVSMLTKELYFYH
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Taille:100 µl
- Cdt:100 µl
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: CASP3 (caspase 3, apoptosis-related cysteine peptidase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse