ContactUsLinkComponent
Anti-JAG1 Rat Polyclonal Antibody
Anti-JAG1 Rat Polyclonal Antibody
  USBI044968
Anti-JAG1 Rat Polyclonal Antibody
  USBI044968
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    jagged 1
  • Symbole de l'antigène:
    JAG1
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hôte:
    Rat
  • Western blot:
    Yes
  • Formulaire:
    liquid
  • Storage buffer:
    0,2um-filtered PBS, pH 7,4
  • Température de stockage:
    Cool
  • Concentration:
    1 mg/ml
  • Température de transport:
    Ice
  • Purification:
    purified by Protein A chromatography
  • Taille:
    100 µg
  • Cdt:
    100 µG
Type: Primary
Antigen: JAG1 (jagged 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype:
Reactivity: