Anti-YME1L1 Rabbit Polyclonal Antibody
USBI043961
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:YME1-like 1 ATPase
- Symbole de l'antigène:YME1L1
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Cytométrie en flux:Yes
- Hôte:Rabbit
- Isotype:IgG
- Réactivité:Hamster,Human
- Western blot:Yes
- Épitope:N-terminal
- Formulaire:liquid
- Nombre d'acides aminés:140 to 170
- Storage buffer:PBS, pH 7,2, 0,09% sodium azide.
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Purification:purified by Protein A chromatography
- Taille:200 µl
- Cdt:200 µl
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:50-100; Flow Cytometry: 1:10-50
Type: Primary
Antigen: YME1L1 (YME1-like 1 ATPase)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Hamster, Human