ContactUsLinkComponent
Anti-FLT4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-FLT4 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # USBI043744
Supplier:  US Biological
Anti-FLT4 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # USBI043744
Supplier:  US Biological
Specifications
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    Fms-related tyrosine kinase 4
  • Symbole de l'antigène:
    FLT4
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hôte:
    Rabbit
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human
  • Épitope:
    C-terminal
  • Formulaire:
    liquid
  • Nombre d'acides aminés:
    1122 to 1152
  • Storage buffer:
    PBS, pH 7,2, 0,09% sodium azide.
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Purification:
    purified by Protein G chromatography
  • Taille:
    200 µl
  • Cdt:
    200 µl
Specifications
About this item
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Immunochemistry: 1:50-100
Type: Primary
Antigen: FLT4 (fms-related tyrosine kinase 4)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human