ContactUsLinkComponent
Anti-ULK3 Rabbit Polyclonal Antibody
  USBI043604
Anti-ULK3 Rabbit Polyclonal Antibody
  USBI043604
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    Unc-51 like kinase 3
  • Symbole de l'antigène:
    ULK3
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hôte:
    Rabbit
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Épitope:
    internal
  • Formulaire:
    liquid
  • Storage buffer:
    PBS, pH 7,2, 0,09% sodium azide.
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Purification:
    purified by Protein A chromatography
  • Taille:
    200 µl
  • Cdt:
    200 µl
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:50-100
Type: Primary
Antigen: ULK3 (unc-51 like kinase 3)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse