Anti-T-cell leukemia virus type I) binding Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
N° de catalogue USBI042622-APC
Fournisseur: US Biological
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:T-cell leukemia virus type I binding
- Symbole de l'antigène:HTLV1
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:APC (Allophycocyanin)
- ELISA:Yes
- Hôte:Rabbit
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Épitope:internal
- Formulaire:liquid
- Nombre d'acides aminés:399 to 429
- Storage buffer:PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Tested applications:Fluoresence ELISA
- Purification:purified by Protein A chromatography
- Taille:200 µl
- Cdt:200 µl
Spécifications
À propos de cet article
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: T-cell leukemia virus type I) binding
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human