Anti-LAPTM5 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
USBI037676-PE
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:lysosomal Protein transmembrane 5
- Symbole de l'antigène:LAPTM5
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:PE (Phycoerythrin)
- ELISA:Yes
- Cytométrie en flux:Yes
- Hôte:Rabbit
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Épitope:N-terminal
- Formulaire:liquid
- Nombre d'acides aminés:30 to 58
- Storage buffer:PBS, pH 7,2
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Tested applications:Fluoresence ELISA
- Purification:purified by Protein A chromatography
- Taille:200 µl
- Cdt:200 µl
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:50-100; Flow Cytometry: 1:10-50
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: LAPTM5 (lysosomal protein transmembrane 5)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human