ContactUsLinkComponent
Une facture a été envoyée par e-mail. Vous devriez la recevoir bientôt.
Anti-FAHD2A Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Veuillez réessayer. Nous n'avons trouvé aucune correspondance avec les informations que vous nous avez fournies. Certains certificats nécessitent USBI035344-BIOTIN
Référence ::  US Biological
undefined
Anti-FAHD2A Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Veuillez réessayer. Nous n'avons trouvé aucune correspondance avec les informations que vous nous avez fournies. Certains certificats nécessitent USBI035344-BIOTIN
Référence ::  US Biological
Inventory Manager – Demander une démonstration
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    Fumarylacetoacetate hydrolase domain containing 2A
  • Symbole de l'antigène:
    FAHD2A
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Biotin
  • ELISA:
    Yes
  • Hôte:
    Rabbit
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Environmentally Preferable:
  • Épitope:
    C-terminal
  • Formulaire:
    liquid
  • Nombre d'acides aminés:
    279 to 308
  • Storage buffer:
    PBS, pH 7,2
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Purification:
    purified by Protein A chromatography
  • Taille:
    200 µl
  • Cdt:
    200 µl
Inventory Manager – Demander une démonstration
Biotechnologie
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: FAHD2A (fumarylacetoacetate hydrolase domain containing 2A)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human