Anti-CILP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-CILP2 Rabbit Polyclonal Antibody
200 µl
N° de catalogue USBI033914
Fournisseur:   US Biological
Anti-CILP2 Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue USBI033914
Fournisseur:  US Biological
Anti-CILP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-CILP2 Rabbit Polyclonal Antibody
200 µl
Prix
SFr. 843.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 200 µl
Product Details & Documents
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:50-100
Type: Primary
Antigen: CILP2 (cartilage intermediate layer protein 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Documents
Spécifications
  • Taille:
    200 µl
  • Western blot:
    Yes
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Formulaire:
    liquid
  • Purification:
    purified by Protein A chromatography
  • Symbole de l'antigène:
    CILP2
  • Isotype:
    IgG
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Réactivité:
    Human
  • Température de stockage:
    Cool
  • Cat. No.:
    USBI033914
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Épitope:
    internal
  • Nombre d'acides aminés:
    832 to 862
  • Nom de l'antigène:
    cartilage intermediate layer Protein 2
  • Hôte:
    Rabbit
  • Storage buffer:
    PBS, pH 7,2, 0,09% sodium azide.
  • Température de transport:
    Ice
  • ELISA:
    Yes