Anti-CCNB3 Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue USBI033392
Fournisseur: US Biological
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:cyclin B3
- Symbole de l'antigène:CCNB3
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Rabbit
- Isotype:IgG
- Formulaire:liquid
- Modification:phospho-Ser284
- Storage buffer:PBS, pH 7,2, 0,09% sodium azide.
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Purification:purified by Protein A chromatography
- Taille:200 µl
- Cdt:200 µl
Spécifications
À propos de cet article
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Dot blot 1:500
Type: Primary
Antigen: CCNB3 (cyclin B3)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: