Anti-TP53 Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue PC386-50
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Tumor protein p53
- Symbole de l'antigène:P53
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- Précipitation immunologique:Yes
- Western blot:Yes
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Taille:50 µl
- Cdt:50 µl
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: TP53 (tumor protein p53)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: