Anti-NPY Rabbit Polyclonal Antibody
PC223L-100
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Neuropeptide Y
- Symbole de l'antigène:NPY
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Taille:100 µl
- Cdt:100 µl
Type: Primary
Antigen: NPY (neuropeptide Y)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: