Anti-Pan-Ras (Ab-3) (RAS 10) Mouse Monoclonal Antibody [clone: RAS 10]
Catalog # OP40-100
Supplier: Merck Millipore (Oncogene)
Specifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Symbole de l'antigène:RAS, pan
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:RAS 10
- Conjugaison:Unconjugated
- Cytométrie en flux:Yes
- Hôte:Mouse
- ImmunoChimie:Yes
- ImmunoFluorescence:Yes
- Précipitation immunologique:Yes
- Western blot:Yes
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Taille:100 µg
- Cdt:100 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: Pan-Ras (Ab-3) (RAS 10)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: