Anti-BRCA1 (Ab-4) (SD118) Mouse Monoclonal Antibody [clone: SD118]
Catalog # OP107-100
Supplier: Merck Millipore (Oncogene)
Specifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Symbole de l'antigène:BRCA1
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:SD118
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Mouse
- ImmunoChimie:Yes
- ImmunoFluorescence:Yes
- Précipitation immunologique:Yes
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Taille:100 µg
- Cdt:100 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: BRCA1 (Ab-4) (SD118)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human