ContactUsLinkComponent
Anti-ANK3 Mouse Monoclonal Antibody
Anti-ANK3 Mouse Monoclonal Antibody
Catalog # NB20-100
Anti-ANK3 Mouse Monoclonal Antibody
Catalog # NB20-100
Specifications
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    ankyrin 3, Node Of Ranvier (ankyrin G)
  • Symbole de l'antigène:
    ANK3
  • Clonalité:
    Monoclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Mouse
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • ImmunoFluorescence:
    Yes
  • Western blot:
    Yes
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Taille:
    100 µg
  • Cdt:
    100 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: ANK3 (ankyrin 3, node of Ranvier (ankyrin G))
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: