Anti-MMP-3 (Ab-1) (55-2A4) Mouse Monoclonal Antibody
N° de catalogue IM36-100
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Symbole de l'antigène:MMP-3
- Clonalité:Monoclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Mouse
- ImmunoChimie:Yes
- Western blot:Yes
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Taille:100 µg
- Cdt:100 µG
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: MMP-3 (Ab-1) (55-2A4)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: