Anti-G i alpha-3-Subunit, C-Terminal (345-354) Rabbit Polyclonal Antibody
Référence 371729-50
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:G i alpha-3-Subunit
- Symbole de l'antigène:GIA-3
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- Précipitation immunologique:Yes
- Western blot:Yes
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Taille:50 µl
- Cdt:50 µl
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: G i alpha-3-Subunit, C-Terminal (345-354)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: