Anti-Farnesyl Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue 341286-100
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Farnesyl
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Rabbit
- ImmunoFluorescence:Yes
- Réactivité:Multiple
- Western blot:Yes
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Taille:100 µg
- Cdt:100 µG
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: Farnesyl
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Pan