Anti-CD40L (24-31) Mouse Monoclonal Antibody
Catalog # 217595-100
Supplier: Merck Millipore (Oncogene)
Specifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Symbole de l'antigène:CD40L
- Clonalité:Monoclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Cytométrie en flux:Yes
- Hôte:Mouse
- ImmunoChimie:Yes
- Précipitation immunologique:Yes
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Neutralisation:Yes
- Synonymes antigène:CD40L
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Taille:100 µg
- Cdt:100 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: CD40L (24-31)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human