Anti-APP Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # 171610-50
Supplier: Merck Millipore (Oncogene)
Specifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Amyloid Beta (A4) Precursor Protein
- Symbole de l'antigène:APP
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- ImmunoFluorescence:Yes
- Précipitation immunologique:Yes
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Synonymes antigène:ABETA|beta Amyloid
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Taille:50 µl
- Cdt:50 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: APP (amyloid beta (A4) precursor protein)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human