Anti-DYKDDDDK Tag Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
GENSA01428-100
- Type d'anticorps:Tag
- Nom de l'antigène:DYKDDDDK tag
- Symbole de l'antigène:DYKDDDDK
- Clonalité:Monoclonal
- Conjugaison:HRP (Horseradish Peroxidase)
- ELISA:Yes
- Hôte:Mouse
- Isotype:IgG2b kappa
- Western blot:Yes
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Taille:100 µg
- Cdt:100 µG
Type: Tag
Antigen: DYKDDDDK Tag (DYKDDDDK tag)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: