ContactUsLinkComponent
Anti-NWSHPQFEK Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-NWSHPQFEK Rabbit Polyclonal Antibody
  GENSA00626-40
 :  Genscript
undefined
Anti-NWSHPQFEK Rabbit Polyclonal Antibody
  GENSA00626-40
 :  Genscript
  • Type d'anticorps:
    Tag
  • Nom de l'antigène:
    NWSHPQFEK Tag
  • Symbole de l'antigène:
    NWSHPQFEK
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hôte:
    Rabbit
  • Isotype:
    IgG
  • Western blot:
    Yes
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Taille:
    40 µg
  • Cdt:
    40 µG
Type: Tag
Antigen: NWSHPQFEK
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG (Rabbit)
Reactivity: