Anti-Trx-tag Mouse Monoclonal Antibody
Catalog # GENSA00180-40
Supplier: Genscript
Specifications
- Type d'anticorps:Tag
- Symbole de l'antigène:Trx-tag
- Clonalité:Monoclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Mouse
- Isotype:IgG2a
- Western blot:Yes
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Taille:40 µg
- Cdt:40 µG
Specifications
About this item
Type: Tag
Antigen: Trx-tag
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a (Mouse)
Reactivity: