Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-HIST4H4 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Anti-HIST4H4 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Catalog # NOVUNB21-2044F
Supplier:  Novus Biologicals
Anti-HIST4H4 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Catalog # NOVUNB21-2044F
Supplier:  Novus Biologicals

Specifications

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    histone cluster 4, H4
  • Symbole de l'antigène:
    HIST4H4
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • Hôte:
    Rabbit
  • ImmunoFluorescence:
    Yes
  • Western blot:
    Yes
  • ChIP:
    Yes
  • ID de gène:
    121504
  • Synonymes antigène:
    H4/p
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Taille:
    50 μg
  • Cdt:
    50 µG

Specifications

About this item

Type: Primary
Antigen: HIST4H4 (histone cluster 4, H4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: