Anti-HIF1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: HA111]
Fournisseur: Novus Biologicals
Certificats
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: HIF1A (hypoxia inducible factor 1, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor))
Clonality: monoclonal
Clone: HA111
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2 Alpha
Reactivity: Human
Spécifications
- Catalog No:
- NOVUNB100-296
- NOVUNB100-296SS
- Symbole de l'antigène:
- HIF1A
- HIF1A
- Nom de l'antigène:
- HIF1 alpha
- HIF1 alpha
- Synonymes antigène:
- PASD8|HIF-1alpha|HIF1-ALPHA|HIF-1A|HIF1|MOP1|HIF-1-alpha|bHLHe78
- PASD8|HIF-1alpha|HIF1-ALPHA|HIF-1A|HIF1|MOP1|HIF-1-alpha|bHLHe78
- Type d'anticorps:
- Primaire
- Primaire
- Clonalité:
- Monoclonal
- Monoclonal
- Conjugaison:
- Unconjugated
- Unconjugated
- Clone:
- HA111
- HA111
- Réactivité:
- Human
- Human
- Hôte:
- Mouse
- Mouse
- ID de gène:
- 3091
- 3091
- Isotype:
- IgG2 alpha
- IgG2 alpha
- Western blot:
- Yes
- Yes
- Précipitation immunologique:
- Yes
- Yes
- Température de stockage:
- Cool
- Cool
- Température de transport:
- Ice
- Ice