Anti-MAP1LC3A Rabbit Polyclonal Antibody
Supplier: Novus Biologicals
Certificates
About this item
Type: Primary
Antigen: MAP1LC3A (microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Specifications
- Catalog No:
- NOVUNB100-2220
- NOVUNB100-2220SS
- Symbole de l'antigène:
- LC3
- LC3
- Nom de l'antigène:
- 1A/1B-light chain 3
- 1A/1B-light chain 3
- Synonymes antigène:
- MAP1A/1BLC3|MAP1LC3B-a|ATG8F|LC3B
- MAP1A/1BLC3|MAP1LC3B-a|ATG8F|LC3B
- Type d'anticorps:
- Primaire
- Primaire
- Clonalité:
- Polyclonal
- Polyclonal
- Conjugaison:
- Unconjugated
- Unconjugated
- Réactivité:
- Human
- Human
- Hôte:
- Rabbit
- Rabbit
- ID de gène:
- 81631
- 81631
- Western blot:
- Yes
- Yes
- ImmunoChimie:
- Yes
- Yes
- Précipitation immunologique:
- Yes
- Yes
- ImmunoFluorescence:
- Yes
- Yes
- Température de stockage:
- Cool
- Cool
- Température de transport:
- Ice
- Ice