ContactUsLinkComponent
Anti-ARNTL Rabbit Polyclonal Antibody
  NOVUNB100-129SS
undefined
Anti-ARNTL Rabbit Polyclonal Antibody
  NOVUNB100-129SS
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    Ayl hydrocarbon Receptor nuclear translocator-like
  • Symbole de l'antigène:
    BMAL1
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • ChIP:
    Yes
  • ID de gène:
    406
  • Synonymes antigène:
    ARNTL, BMAL1c, JAP3, MGC47515, MOP3, PASD3, TIC, ARNT-like protein 1, brain and muscle, bHLH-PAS protein JAP3, basic-helix-loop-helix-PAS orphan MOP3, member of PAS superfamily 3
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Taille:
    100 µL
  • Cdt:
    0,1 mL
Type: Primary
Antigen: ARNTL (aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human