Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anticorps monoclonal de souris anti-HSP90AA2 [clone : D7a]
Anticorps monoclonal de souris anti-HSP90AA2 [clone : D7a]
N° de catalogue ABCAAB59459-100
Fournisseur:  Abcam
Anticorps monoclonal de souris anti-HSP90AA2 [clone : D7a]
N° de catalogue ABCAAB59459-100
Fournisseur:  Abcam

Spécifications

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    Heat shock protein 90kDa alpha (cytosolic), class A member 2
  • Symbole de l'antigène:
    HSP90AA2
  • Clonalité:
    Monoclonal
  • Clone:
    D7a
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Cytométrie en flux:
    Yes
  • Hôte:
    Mouse
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • ImmunoFluorescence:
    Yes
  • Précipitation immunologique:
    Yes
  • Isotype:
  • Réactivité:
  • Western blot:
    Yes
  • Environmentally Preferable:
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Cdt:
    100 µG

Spécifications

À propos de cet article

Attention:

All products are FOR RESEARCH USE ONLY.   PRODUCTS ARE NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PROCEDURES.  Customer is granted a limited use non-exclusive licence for its own internal research.  Any control manufacturer supplies with a Product is limited to use only to validate the relevant Product.  By using the Product, Customers agree not to attempt to reverse engineer or otherwise perform any compositional, structural, functional or other analyses directed to learning the methodology, formulae, sequences, processes, make-up or production of any of the Products or portions thereof.

Type : Primaire
Antigène : HSP90AA2 (protéine de choc thermique 90kDa alpha (cytosolique), classe A membre 2)
Clonalité : Monoclonal
Clone : D7a
Conjugaison: Non conjugué
Epitope :
Hôte : Souris
Isotype: IgG
Réactivité :