Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anticorps polyclonal de lapin anti-PARP9
Anticorps polyclonal de lapin anti-PARP9
Référence ABCAAB53796-50
Fournisseur:  Abcam
undefined
Anticorps polyclonal de lapin anti-PARP9
Référence ABCAAB53796-50
Fournisseur:  Abcam

Spécifications

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    Poly (ADP-ribose) polymerase 9
  • Symbole de l'antigène:
    PARP9
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Rabbit
  • Précipitation immunologique:
    Yes
  • Western blot:
    Yes
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Taille:
    50 µg
  • Type de conditionnement:
    Vial
  • Cdt:
    50 µG

Spécifications

À propos de cet article

Rabbit polyclonal to PARP9.

Attention:

All products are FOR RESEARCH USE ONLY.   PRODUCTS ARE NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PROCEDURES.  Customer is granted a limited use non-exclusive licence for its own internal research.  Any control manufacturer supplies with a Product is limited to use only to validate the relevant Product.  By using the Product, Customers agree not to attempt to reverse engineer or otherwise perform any compositional, structural, functional or other analyses directed to learning the methodology, formulae, sequences, processes, make-up or production of any of the Products or portions thereof.

Type : Primaire
Antigène : PARP9 (famille des poly (ADP-ribose) polymérases, membre 9)
Clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Epitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain