Anti-EGF Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
N° de catalogue BIRBORB7447-100
Fournisseur: Biorbyt
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:epidermal growth factor
- Symbole de l'antigène:EGF
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
- Hôte:Rabbit
- ImmunoFluorescence:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Rat,Mouse
- Formulaire:liquid
- Storage buffer:10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
- Température de stockage:Cool
- Concentration:0,5 mg/ml
- Température de transport:Ice
- Immunogène:Synthetic peptide
- Purification:purified by Protein A chromatography
- Taille:100 µg
- Cdt:100 µG
Spécifications
À propos de cet article
Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:50-250 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: EGF (epidermal growth factor)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat