Anti-CD83 Mouse Polyclonal Antibody
Anti-CD83 Mouse Polyclonal Antibody
50 µl
Catalog # ABNOH00009308-A01
Supplier:   Abnova
Anti-CD83 Mouse Polyclonal Antibody
Catalog # ABNOH00009308-A01
Supplier:  Abnova
Anti-CD83 Mouse Polyclonal Antibody
Anti-CD83 Mouse Polyclonal Antibody
50 µl
Price
SFr. 307.00
Log in for availability
1 * 50 µl
Product Details & Documents
Type: Primary
Antigen: CD83
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Documents
Specifications
  • Taille:
    50 µl
  • Western blot:
    Yes
  • Adsorption croisée:
    No
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Symbole de l'antigène:
    CD83
  • Synonymes antigène:
    Cell-Surface Glycoprotein|B-Cell Activation Protein|BL11|HB15
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Réactivité:
    Human
  • Température de stockage:
    Cool
  • ID de gène:
    9308
  • Cat. No.:
    ABNOH00009308-A01
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Nom de l'antigène:
    CD83 molecule
  • Hôte:
    Mouse
  • Température de transport:
    Ice
  • ELISA:
    Yes