ContactUsLinkComponent
Rat IgG2a Isotype Control [clone: 2A3] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®)
Rat IgG2a Isotype Control [clone: 2A3] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®)
Référence 65-4321-U100
Fournisseur:  Tonbo Biosciences
Rat IgG2a Isotype Control [clone: 2A3] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®)
Référence 65-4321-U100
Fournisseur:  Tonbo Biosciences
Spécifications
  • Type d'anticorps:
    Contrôle
  • Clonalité:
    Monoclonal
  • Clone:
    2A3
  • Conjugaison:
    PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®
  • Cytométrie en flux:
    Yes
  • Hôte:
    Rat
  • Isotype:
    IgG2a
  • Adsorption croisée:
    none
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Cdt:
    100 µG
Spécifications
À propos de cet article
The 2A3 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The 2A3 immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for rat IgG2a antibodies.
Type: Control
Antigen: IgG2a (Rat) (rat IgG2a)
Clonality: monoclonal
Clone: 2A3
Conjugation: Peridinin Chlorophyll/Cy5.5®
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: