ContactUsLinkComponent
Anti-Ly-6G Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: RB6-8C5]
Anti-Ly-6G Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: RB6-8C5]
Supplier:  Tonbo Biosciences
Certificates
undefined
Anti-Ly-6G Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: RB6-8C5]
Supplier:  Tonbo Biosciences
Specifications
  • Catalog No:
  • 50-5931-U025
  • 50-5931-U100
  • Symbole de l'antigène:
  • LY6C1
  • LY6C1
  • Nom de l'antigène:
  • Lymphocyte Antigen 6 Complex, locus C1
  • Lymphocyte Antigen 6 Complex, locus C1
  • Synonymes antigène:
  • Ly6c|AA959465|Ly-6C|Ly-6C1|AA682074
  • Ly6c|AA959465|Ly-6C|Ly-6C1|AA682074
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • PE (Phycoerythrin)
  • PE (Phycoerythrin)
  • Clone:
  • RB6-8C5
  • RB6-8C5
  • Réactivité:
  • Mouse
  • Mouse
  • Hôte:
  • Rat
  • Rat
  • ID de gène:
  • 17067
  • 17067
  • Isotype:
  • IgG2b kappa
  • IgG2b kappa
  • ImmunoChimie:
  • Yes
  • Yes
  • Précipitation immunologique:
  • Yes
  • Yes
  • Cytométrie en flux:
  • Yes
  • Yes
  • Adsorption croisée:
  • none
  • none
  • Température de stockage:
  • Cool
  • Cool
  • Température de transport:
  • Ice
  • Ice
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together