Rat IgG2a Isotype Control [clone: 2A3] (PE (Phycoerythrin))
Référence 50-4321-U100
Fournisseur: Tonbo Biosciences
Spécifications
- Type d'anticorps:Contrôle
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:2A3
- Conjugaison:PE (Phycoerythrin)
- Cytométrie en flux:Yes
- Hôte:Rat
- Isotype:IgG2a
- Adsorption croisée:none
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Cdt:100 µG
Spécifications
À propos de cet article
The 2A3 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The 2A3 immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for rat IgG2a antibodies.
Type: Control
Antigen: IgG2a (Rat) (rat IgG2a)
Clonality: monoclonal
Clone: 2A3
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: