ContactUsLinkComponent
Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: OKT3]
Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: OKT3]
Supplier:  Tonbo Biosciences
Certificates
undefined
Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: OKT3]
Supplier:  Tonbo Biosciences
Specifications
  • Catalog No:
  • 35-0037-T025
  • 35-0037-T100
  • Symbole de l'antigène:
  • CD3E
  • CD3E
  • Nom de l'antigène:
  • CD3 Molecule Epsilon
  • CD3 Molecule Epsilon
  • Synonymes antigène:
  • CD3e antigen|TCRE|epsilon subunit of T3|epsilon polypeptide TiT3 complex|T3E|FLJ18683|CD3-epsilon|T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain|T-cell antigen receptor complex|T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain
  • CD3e antigen|TCRE|epsilon subunit of T3|epsilon polypeptide TiT3 complex|T3E|FLJ18683|CD3-epsilon|T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain|T-cell antigen receptor complex|T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • Clone:
  • OKT3
  • OKT3
  • Réactivité:
  • Chimpanzee, Human
  • Chimpanzee, Human
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID de gène:
  • 916
  • 916
  • Isotype:
  • IgG2a kappa
  • IgG2a kappa
  • Cytométrie en flux:
  • Yes
  • Yes
  • Neutralisation:
  • Yes
  • Yes
  • Adsorption croisée:
  • none
  • none
  • Température de stockage:
  • Cool
  • Cool
  • Température de transport:
  • Ice
  • Ice
  • Tested applications:
  • Flow cytometry
  • Flow cytometry
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together