ContactUsLinkComponent
Anti-KLRG1 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 2F1]
undefined
Anti-KLRG1 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 2F1]
  • Catalog No:
  • 20-5893-U025
  • 20-5893-U100
  • Symbole de l'antigène:
  • KLRG1
  • KLRG1
  • Nom de l'antigène:
  • Killer cell lectin-like receptor subfamily G member 1
  • Killer cell lectin-like receptor subfamily G member 1
  • Synonymes antigène:
  • MAFA|MAFA-2F1|2F1|CLEC15A|MAFA-LIKE|MAFA-L
  • MAFA|MAFA-2F1|2F1|CLEC15A|MAFA-LIKE|MAFA-L
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • APC (Allophycocyanin)
  • APC (Allophycocyanin)
  • Clone:
  • 2F1
  • 2F1
  • Réactivité:
  • Mouse
  • Mouse
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID de gène:
  • 50928
  • 50928
  • Isotype:
  • IgG
  • IgG
  • Précipitation immunologique:
  • Yes
  • Yes
  • Cytométrie en flux:
  • Yes
  • Yes
  • Neutralisation:
  • Yes
  • Yes
  • Adsorption croisée:
  • none
  • none
  • Température de stockage:
  • Cool
  • Cool
  • Température de transport:
  • Ice
  • Ice
  • Tested applications:
  • Flow Cytometry
  • Flow Cytometry
Frequently Bought Together