ContactUsLinkComponent
Mouse IgG1 Isotype Control [clone: MOPC-21] (APC (Allophycocyanin))
Mouse IgG1 Isotype Control [clone: MOPC-21] (APC (Allophycocyanin))
Référence 20-4714-U100
Fournisseur:  Tonbo Biosciences
Mouse IgG1 Isotype Control [clone: MOPC-21] (APC (Allophycocyanin))
Référence 20-4714-U100
Fournisseur:  Tonbo Biosciences
Spécifications
  • Type d'anticorps:
    Contrôle
  • Clonalité:
    Monoclonal
  • Clone:
    MOPC-21
  • Conjugaison:
    APC (Allophycocyanin)
  • Cytométrie en flux:
    Yes
  • Hôte:
    Mouse
  • Isotype:
    IgG1
  • Adsorption croisée:
    none
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Cdt:
    100 µG
Spécifications
À propos de cet article
The MOPC-21 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The MOPC-21 immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for mouse IgG1 antibodies.
Type: Control
Antigen: IgG1 (Mouse) (mouse IgG1)
Clonality: monoclonal
Clone: MOPC-21
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: