ContactUsLinkComponent
Anti-CD3E Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 17A2]
undefined
Anti-CD3E Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 17A2]
  • Catalog No:
  • 20-0032-U025
  • 20-0032-U100
  • Symbole de l'antigène:
  • CD3G
  • CD3G
  • Nom de l'antigène:
  • CD3 antigen, gamma polypeptide
  • CD3 antigen, gamma polypeptide
  • Synonymes antigène:
  • T3g|Ctg3|Ctg-3
  • T3g|Ctg3|Ctg-3
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • APC (Allophycocyanin)
  • APC (Allophycocyanin)
  • Clone:
  • 17A2
  • 17A2
  • Réactivité:
  • Mouse
  • Mouse
  • Hôte:
  • Rat
  • Rat
  • ID de gène:
  • 12502
  • 12502
  • Isotype:
  • IgG2b kappa
  • IgG2b kappa
  • ImmunoChimie:
  • Yes
  • Yes
  • Précipitation immunologique:
  • Yes
  • Yes
  • Cytométrie en flux:
  • Yes
  • Yes
  • Adsorption croisée:
  • none
  • none
  • Température de stockage:
  • Cool
  • Cool
  • Température de transport:
  • Ice
  • Ice
Frequently Bought Together