ContactUsLinkComponent
Anti-PURG Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-PURG Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue ABGEAP10617B
Fournisseur:  Abgent
Anti-PURG Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue ABGEAP10617B
Fournisseur:  Abgent
Spécifications
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    Protein Kinase, AMP-activated, Non-catalytic Subunit Gamma 1
  • Symbole de l'antigène:
    PRKAG1
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hôte:
    Rabbit
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Réactivité:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Épitope:
    C-Terminal (200–300 aa)
  • Adsorption croisée:
    No
  • Synonymes antigène:
    5'-AMP-activated protein kinase subunit gamma-1|AMPKG3|AMPK gamma3|PRKAG3|AMPK- gamma3|5'-AMP-activated protein kinase subunit gamma-2|AMPK- gamma1|AMPK subunit gamma-1|AMPKg|AMPK subunit gamma-3|H91620p|PRKAG2|AMPK- gamma2|AMPK subunit gamma-2|PRKAG1|AMPK gamma2|AMPK gamma1|5'-AMP-activated protein kinase subunit gamma-3
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Cdt:
    400 µl
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: PURG (purine-rich element binding protein G)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human