Anticorps polyclonal de lapin anti-KDM6B
ABGEAP1022B
: Abgent
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Lysine (K)-Specific Demethylase 6B
- Symbole de l'antigène:KDM6B
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:
- Réactivité:
- Western blot:Yes
- Environmentally Preferable:
- Épitope:N-Terminal ( 1–50 aa)
- Adsorption croisée:No
- Synonymes antigène:Geranylgeranyl diphosphate synthase|GGPPS1|GGPP synthetase|GGPPS|Geranylgeranyl pyrophosphate synthetase|GGPPSASE
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Cdt:400 µl
Type : Primaire
Antigène : KDM6B
clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison :
Épitope:
Hôte : Lapin
Isotype:
Réactivité : Souris