Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-C17orf105 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-C17orf105 Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue AVIVARP69584_P050
Fournisseur:  Aviva Systems Biology
undefined
Anti-C17orf105 Rabbit Polyclonal Antibody
N° de catalogue AVIVARP69584_P050
Fournisseur:  Aviva Systems Biology

Spécifications

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    Chromosome 17 open reading frame 105
  • Symbole de l'antigène:
    C17orf105
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Épitope:
    middle
  • Adsorption croisée:
    none
  • ID de gène:
    284067
  • Température de stockage:
    Cool
  • Température de transport:
    Ice
  • Cdt:
    50 µG

Spécifications

À propos de cet article

Type: Primary
Antigen: C17orf105 (chromosome 17 open reading frame 105)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human