Anti-HHIPL2 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # AVIVARP67550_P050
Supplier: Aviva Systems Biology
Specifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:HHIP-like 2
- Symbole de l'antigène:HHIPL2
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Épitope:C-terminal
- Adsorption croisée:none
- ID de gène:79802
- Synonymes antigène:KIAA1822L
- Température de stockage:Cool
- Température de transport:Ice
- Cdt:50 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: HHIPL2 (HHIP-like 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human